Få mere at vide
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline |
Mængde | 250 mg |
Formel vægt | 235.69 |
Procent renhed | 97% |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
BK23056 | Analysecertifikat | 06/12/2021 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion