Få mere at vide
4-Hydroxy-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602255 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Kemiske identifikatorer
CAS 40731-98-4
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00143330
InChI nøgle CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
PubChem CID 590547
IUPAC navn 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-1-indanone
Smeltepunkt 242°C to 244°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-1-indanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Hydroxy-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific™ >