Få mere at vide
4-Hydroxy-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-1-indanone |
Smeltepunkt | 242°C to 244°C |
Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
Emballage | Glasflaske |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 148.16 |
Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Hydroxy-1-indanone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Hydroxy-1-indanon, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion