Få mere at vide
4-Hydroxy-N-methylpiperidine, 98% Artikelnummer.: 10051010
4-Hydroxy-N-methylpiperidine, 98%
Artikelnummer. p-146171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10051010
Brand: Thermo Scientific Acros 121510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-52-5
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.17
MDL nummer MFCD00006500
InChI nøgle BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
IUPAC navn 1-methylpiperidin-4-ol
SMIL CN1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Farve Brun til farveløs
Kogepunkt 200°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4760 to 1.479
Mængde 5 g
Beilstein 21, I, 188
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible with water
Formel vægt 115.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Hydroxy-N-methylpiperidine, 98% >