Få mere at vide
4-Hydroxybenzenboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester |
Smeltepunkt | 114°C to 117°C |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 220.07 |
Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Hydroxybenzenboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion