Få mere at vide
(4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10437232
(4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695140
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10437232
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC20209CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 342405-27-0
Molekylær formel C12H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 200.241
MDL nummer MFCD02682074
InChI nøgle LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC navn (4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMIL CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.24
Procent renhed 95%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™ >