Få mere at vide
4-(trifluormethoxy)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453427
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-82-5
Molekylær formel C7H6F3NO
Molekylvægt (g/mol) 177.126
MDL nummer MFCD00041314
InChI nøgle XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
IUPAC navn 4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Tæthed 1.31
Kogepunkt 73°C to 75°C (10 mmHg)
Flammepunkt 81°C (178°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.463
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2090209
Formel vægt 177.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-(trifluormethoxy)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >