Learn More
Tocris Bioscience™ 5-BrdU
Synthetic thymidine analog; used for cell proliferation assays
Marca:  Tocris Bioscience™ 5015/50
564.14 DKK valid until 2024-12-16
Use promo code "21630" to get your promotional price.
Código de producto. 18727467
  • 714.00 DKK / 50mg
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
5-BrdU is a synthetic thymidine analog; incorporated into DNA during replication. Used in assays for cell proliferation. Replaces Oct-4 in transcription factor-mediated reprogramming of somatic cells and can be used in small molecule cocktail to generate ciPSCs.
Especificaciones
Especificaciones
>99%
5-BrdU
5-BrdU
50 mg
307.1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only