Få mere at vide
Grant Instruments Udskiftningsadapter til 16 mm ydre diameter rør
Til brug med DEN-1 og DEN-1B densitometer
Brand:  Grant Instruments D16
313.36 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 11451078
  • 322.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • D16 adapter
  • Til 16 mm rør og Grant Instruments DEN-1 og DEN-1B densitometre
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
DEN-1 og DEN-1B densitometre
16 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments Udskiftningsadapter til 16 mm ydre diameter rør > Til brug med: 16 mm OD Rør