Få mere at vide
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole, 97% Artikelnummer.: 11430537
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole, 97%
Artikelnummer. 11430537
5 g, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22411.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226.148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2946-17-0
Molekylær formel C9H9NOSe
Molekylvægt (g/mol) 226.148
MDL nummer MFCD00005558
InChI nøgle LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazoline
PubChem CID 76274
IUPAC navn 5-methoxy-2-methyl-1,3-benzoselenazol
SMIL CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Tæthed 1.49
Kogepunkt 115°C to 117°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.639
Mængde 5 g
FN nummer UN3440
Formel vægt 226.14
Procent renhed 97%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10255640 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/06/2025 ArtikelnummerB22411.03,B22411.06
Partinummer10251661 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/08/2024 ArtikelnummerB22411.03,B22411.06
Partinummer10249393 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2024 ArtikelnummerB22411.03,B22411.06
Partinummer10246724 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/05/2023 ArtikelnummerB22411.06
Partinummer10221676 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerB22411.03,B22411.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole, 97% >