Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre er et mellemprodukt, der anvendes til syntese afβ -sekretase (BACE) hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre er et mellemprodukt, der anvendes til syntese afβ -sekretase (BACE) hæmmere.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre er et mellemprodukt, der anvendes til syntese afβ -sekretase (BACE) hæmmere.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid |
Smeltepunkt | 133°C to 137°C |
Farve | Brun |
Mængde | 25 g |
Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
Formel vægt | 191.11 |
Procent renhed | 95% |
Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion