Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 and 4 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
20.4 mm
48 mm
Length (Metric):
18 mL/cm vol./length
3.3 mL/cm vol./length
Quantity:
1 m Tubing/Kit
5 m Tubing/Kit
missing translation for 'unitSize'
1m
5m
Beschreibung
Beinhaltet
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
- One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- Two adhesive tubing openers
- Hydrophilic, symmetric porosity
- Ensures higher permeability and basic dialysis
- Available as dry with glycerin (soak in water)
Spezifikation
Spezifikation
MWCO | 12 to 14 kDa |
Diameter (Metric) | 20.4 mm |
Length (Metric) | 3.3 mL/cm vol./length |
Quantity | 1 m Tubing/Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 and 4 12-14 kD MWCO Standard RC Dry Dialysis Kits >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur