Learn More
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11430167
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 138182-20-4
Molecular Formula C14H13ClNO7
Molecular Weight (g/mol) 342.71
MDL Number MFCD00153940
InChI Key UFBPRKNLSYGHJJ-BYNIDDHOSA-M
Synonym cyclohexanaminium 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxylate, salmon-glca, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-6-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate, c14h14clno7.c6h13n, 6-chloro-3-indolyl b-d-glucuronide cyclohexyl, 6-chloro-3-indolyl beta-d-glucuronide cyclohexylammonium salt, 6-chloro-3-indoxyl-beta-d-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt
PubChem CID 16211694
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid;cyclohexanamine
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC(Cl)=CC=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Specifications
Quantity 50 mg
Sensitivity Light and moisture sensitive
Formula Weight 442.9
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato