Få mere at vide
Masterflex™ 65 mm korreleret PTFE flowmåler
Brand: Masterflex™ 32044-57
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
Variabelt område flowmåler | |
PTFE, glas | |
1/8 tommer NPT (F) | |
Til applikationer med høj renhed med fleksibilitet til en bred vifte af gasser | |
65 mm |
±2 % (fuld skala) | |
100 psig | |
122 ml/min. CO2, 94 ml/min. O2, 113 ml/min. N2, 86 ml/min. Ar, 284 ml/min. H2 | |
±0,25 % | |
65 °C |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ 65 mm korreleret PTFE flowmåler > Trykværdi: 100psi
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion