Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 7-Ethoxyresorufin
Beskrivelse
7-Ethoxyresorufin is a fluorometric substrate of cytochrome P450.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 5725-91-7 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Cytochrome P450 |
| Molekylær formel | C14H11NO3 |
| Formel vægt | 241.24g/mol |
| Produkttype | Substrate |
For Research Use Only