Få mere at vide
8-Bromoguanosine hydrate, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 8-Bromoguanosine hydrate |
Smeltepunkt | >300°C |
Mængde | 1 g |
Beilstein | 578725 |
Optisk rotation | −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water) |
Formel vægt | 362.14 (Anhydrous) |
Procent renhed | 97% |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.