Få mere at vide
8-Hydroxyquinolin-5-sulfonsyremonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11936491
8-Hydroxyquinolin-5-sulfonsyremonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
2.5 kg, Plastflaske, 2.5kg
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 11936491
Brand: Thermo Scientific Acros 121920025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 283158-18-9 | C9H7NO4S·H2O | 243.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 283158-18-9
InChI nøgle WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid monohydrate, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate, unii-n85kc14z44, 8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate, 5-quinolinesulfonicacid, 8-hydroxy-, hydrate 1:1, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, hydrate, acmc-209pxa, dsstox_cid_24317, dsstox_rid_80150Vis mereVis mindre
PubChem CID 2723649
IUPAC navn 8-hydroxyquinolin-5-sulfonsyre;hydrat
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C9H7NO4S·H2O
Mængde 2.5 kg
Beilstein 22,407
Merck Index 14,4844
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 243.24
Formel vægt 243.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0334227 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/10/2025 Artikelnummer121920000_150KG,121925000,121920000_100KG,121921000,121920025
PartinummerA0450940 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/09/2025 Artikelnummer121920000_150KG,121925000,121920000_100KG,121921000,121920025
PartinummerA0472240 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer121920000_150KG,121925000,121920000_100KG,121921000,121920025
PartinummerA0462550 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/06/2024 Artikelnummer121925000,121921000,121920025
PartinummerA0453870 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer121920050,121925000,121921000,121920025
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
8-Hydroxyquinolin-5-sulfonsyremonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >