Få mere at vide
8-Hydroxyquinoline, 99% Artikelnummer.: 11447746
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
8-Hydroxyquinoline, 99%
Artikelnummer. 11447746
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447746
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14720.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 148-24-3 | C9H7NO | 145.16 g/mol
8-Hydroxyquinolin bruges som et antiseptisk og desinfektionsmiddel. Dens alkoholiske opløsning bruges i flydende bandager. Det bruges til at fremstille tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium, som finder anvendelse som en komponent i organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Det bruges også som et reagens og som stabilisator af hydrogenperoxid i et raketbrændstofoxidationsmiddel. Det bruges som et chelateringsmiddel og bruges som en bærer for radio-indium til diagnostiske formål. Dets halogenerede derivater bruges som anti-infektionsmidler og orale antiamebika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
8-Hydroxyquinolin bruges som et antiseptisk og desinfektionsmiddel. Dens alkoholiske opløsning bruges i flydende bandager. Det bruges til at fremstille tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium, som finder anvendelse som en komponent i organiske lysemitterende dioder (′OLED). Det bruges også som et reagens og som stabilisator af hydrogenperoxid i et raketbrændstofoxidationsmiddel. Det bruges som et chelateringsmiddel og bruges som en bærer for radio-indium til diagnostiske formål. Dets halogenerede derivater bruges som anti-infektionsmidler og orale antiamebika.
Opløselighed
Næsten uopløseligt i vand og diethylether. Meget opløselig i ethanol, acetone, chloroform og benzen. Opløselig i eddikesyre, ethanol, acetone, chloroform, benzen og vandige mineralsyrer. Uopløseligt i vand og diethylether.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148-24-3
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00006807
InChI nøgle MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC navn quinolin-8-ol
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Hydroxyquinoline
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 267°C
Mængde 100 g
Beilstein 114512
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,4843
Opløselighedsinformation Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10252579 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA14720.22,A14720.0E,A14720.36
Partinummer10252579 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/09/2024 ArtikelnummerA14720.22,A14720.0E,A14720.36
Partinummer10245296 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/01/2023 ArtikelnummerA14720.22,A14720.0E,A14720.36
Partinummer10242650 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/08/2022 ArtikelnummerA14720.22,A14720.0E,A14720.36
Partinummer10238376 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 ArtikelnummerA14720.22,A14720.0E,A14720.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 8-Hydroxyquinoline
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
8-Hydroxyquinoline, 99% >