Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Sørg for en sikker lækagebestandig tætning.
740.00 DKK - 3205.00 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Aluminum
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Se flere specifikationer
Produkter 9
Artikelnummer Brand Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11898961
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0165
Cream, Red Silicone/PTFE 1.5 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11818981
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 2042
Beige, Rød Silikone/PTFE 1 mm
971.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Læg i indkøbskurv
11888971
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0599
Blue Transparent, White Silicone/PTFE 1.3 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11722418
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 1156
Rød, Hvid Silikone/PTFE 1.3 mm
3205.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11702418
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0249
Rød, Hvid Silikone/PTFE 1.3 mm
2310.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Læg i indkøbskurv
11712418
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0113
Rød, Hvid Silikone/PTFE 1 mm
3140.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11808981
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0884
Dark Blue, White Silicone/PTFE 1.3 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11808971
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0268
Clear Lacquered PTFE Virginal 0.25 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11797557
Dokumentvisning
Fisherbrand™
08 03 0451
Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1 mm
859.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Aluminiumskrympetætninger med præmonteret septa
  • Sørg for en sikker lækagebestandig tætning
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
Tekniske data
Tekniske data
8 mm
Aluminum
GC, HPLC
100
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 8 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum