Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
8 mm Crimp Top-lukninger giver en lækagebestandig forsegling, har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer.
Brand: Thermo Scientific™ 8-AC-ST101X
Beskrivelse
Disse 8 mm crimp-toplukninger har praktiske formonterede hætter og skillevægge. De giver en sikker lækagebestandig tætning og minimerer forurening fra håndtering. 8 mm Crimp Top-lukninger har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer for at matche dine kromatografibehov. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Available in a variety of colors and septum types
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Tekniske data
8mm Aluminum Crimp Cap Silicone/ PTFE Liner Pre-cut; 4mm opening; Silver | |
Silver, Blue | |
Yes | |
500 | |
Crimp Cap | |
Sci-Vi Microsampling Vials |
Silicone/PTFE | |
PTFE, Silicone, Aluminum | |
Blue Silicone/PTFE, Pre-slit | |
1.0 mm | |
8 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.