Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Fås i en række forskellige stilarter, der matcher din applikation. Formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening.
Brand:  Thermo Scientific™ C4013-74A
321.48 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24362" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12460148
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Åbne tophætter kan bruges med enhver 8 mm septa
  • Fenolhætter er velegnede til autoklavering og lavtemperaturapplikationer
  • Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
  • Kim-Lok™ hætte/septum samlinger har en støbt centreringsring for at eliminere septum bevægelse under injektion
  • PTFE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
  • PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
  • Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sort
PTFE/Silicone
Fenol
2 mL
100
Åbn den øverste skruelåg
8-425 Standard åbningsskruehætteglas
phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
Sort
Nej
PTFE/Silicone
1.30 mm
8-425
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind > phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.