Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Brand:  Thermo Scientific™ 60180-729
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11553860
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
9mm Open Top Short Screw Cap, 6mm hole
Blue, Red, White
Red PTFE/White Silicone
Screw Cap (Open-Top)
1.0 mm
9 mm
6 mm
Polypropylene
Surestop
1000 Pk.
Screw Cap
9 mm Screw Thread Vials
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa >