Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Undgå gennemskubning af skillevægge og over- og understramning. Med AVCS indbygget i disse 9 mm skruelåg får du en optimal, ensartet tætning hver gang.
Brand:  Thermo Scientific™ C5000-53P
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15206563
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
9mm Open Top Cap, 6mm hole
Pink, Red, White
Red PTFE/White Silicone/Red PTFE
100
Open Top Screw Cap
9 mm Screw Thread Vials
6 mm
PTFE, Silicone, Polypropylene
Surestop
1.0 mm
9 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind > Open top cap; Red PTFE/White Silicone/Red PTFE; Pink
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.