Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Undgå gennemskubning af skillevægge og over- og understramning. Med AVCS indbygget i disse 9 mm skruelåg får du en optimal, ensartet tætning hver gang.
Brand:  Thermo Scientific™ C5000-64B
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15368026
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Red/White
6 mm
PTFE, Silicone, Polypropylene
Surestop
1.0 mm
9 mm
9mm Open Top Screw Cap, 6mm Hole
Black, Red, White
Bonded PTFE/Silicone
100
Open Top Screw Cap
9 mm Screw Thread Vials
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.