Få mere at vide
Thermo Scientific™ 9 mm MS-certificeret klar skruetrådsæt
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine højfølsomme LC/MS- og GC/MS-applikationer. De er fuldt lottestet for 15 kritiske parametre.
Brand:  Thermo Scientific™ MSCERT5000-40W
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15210399
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug certificerede rene hætteglas med lav partikel og lav baggrund til dine LC/MS-, GC/MS- og kromatografiapplikationer med høj følsomhed. Thermo Scientific™ Nationale 9 mm klarglasskruetråd-certificerede hætteglassæt er fuldt lottestet med flere metoder for 15 kritiske parametre. Hver pakke leveres med et overensstemmelsescertifikat. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, hætteglas er tilgængelige i monterede og usamlede sæt. Et udvalg af 9 mm hætteglas med bred åbning og et udvalg af lukninger er tilgængelige, så de passer til din applikation.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Blue
MS Certified, 2mL Clear SureStop Vial
Glass, PTFE, Silicone
Silicone/PTFE
2 mL
Unassembled Screw Vial SureStop AVCS Convenience Kit
Yes
Blue
Clear
Yes
100
Screw Cap
9 mm
9 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ 9 mm MS-certificeret klar skruetrådsæt >
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.