Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
Brand:  Thermo Scientific™ C5000-86
 View more versions of this product
Product Code. 15286573
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Show More
Specifications
Specifications
Blue
12 mm
Glass
PTFE/Silicone
100
2 mL
Screw Cap, Open Top, 6 mm hole
Unassembled Screw Vial AVCS Convenience Kit
No
AVCS Convenience Kit
Clear
No
Vial: C4000-1, Closure: C5000-53B
Surestop
Polypropylene
32 mm
9 mm
9 mm
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 9mm Non-Assembled Clear Screw Thread Wide Opening Autosampler Vial Kits >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.