Få mere at vide
Thermo Scientific™ Abgene™ Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør
Thermo Scientific™ ABgene Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør muliggør sikker prøveopbevaring, mens de tillader individuel adgang, forsegling og genfinding af prøver.
Brand: Thermo Scientific™ AB-1256
3767.90 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ ABgene Blanke og alfanumeriske opbevaringsrør muliggør sikker prøveopbevaring, mens de tillader individuel adgang, forsegling og genfinding af prøver.
- Kan plukkes og placeres til omformatering af prøveudvalg og eliminerer behovet for at optø en hel opbevaringsplade til kun nogle få ønskede prøver
- Fremstillet af 100 % jomfruelig polypropylen af medicinsk kvalitet, og hvert parti er lækagetestet for at sikre prøvernes integritet og sikkerhed
- Tilgængelig blank eller med alfanumeriske markeringer støbt ind i bunden af hvert rør for forbedret prøveidentifikation
- Bredt udvalg af rørvolumener og hættemuligheder tilgængelige, både i bulk eller stativ V-brøndsdesign for forbedret prøvegenvinding
- Design med åben bund til hurtigere frysning og optøning
- Bredt temperaturområde på -180° til 120 °C
Forbedret lagerstativdesign
- I modsætning til traditionelle opbevaringsrør eller -blokke er tomme og alfanumeriske opbevaringsrør tilgængelige i specialdesignede, stabelbare, mikroplade-fodaftryksstativer med 96 rør til individuel prøve, adgang og fjernelse
- Rack-design inkluderer gitter-refererede låg for nem identifikation af rørets placering
Anbefalet til:
Individuel prøveudtagning; Forsendelse prøver; Opbevaring af DNA, forbindelser eller andre prøver
Tekniske data
Tom | |
Polypropylen (medicinsk kvalitet) | |
V-bund |
0.65 mL | |
10 stativer af 96 rør/cs | |
Ikke steril |