Få mere at vide
- Home
- Products
- Gelelektroforeseudstyr og forsyninger
- Gelelektroforeseudstyr
- Elektroforesesystemtilbehør og reservedele
- Axygen™ Tilbehør til Horisontal Gel Box, 15 cm
Axygen™ Tilbehør til Horisontal Gel Box, 15 cm
Artikelnummer. 15523137 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Antal Wells:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/A
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
N/A
Type:
12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Erstatnings negativ elektrode, 15 cm
Erstatningspositiv elektrode, 15 cm
Gelbakke 15 x 15 cm, UV Transparent
Kam
Multi-kanal kompatibel kam
Støbedæmninger, 10 cm
UV bakke
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/A
Pakningsstørrelse:
1 enhed
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Antal Wells | Tykkelse (metrisk) | Type | Dimensioner (L x B) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15523137 | 20 | 1 mm | Kam | N/A | 1 enhed |
| 15563117 | 10 | 1 mm | 16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15573117 | 10 | 1,5 mm | 12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15593117 | 12 | 1 mm | 16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15523127 | 14 | 1,5 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15503127 | 12 | 1,5 mm | 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15533127 | 14 | 2,0 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15553127 | 16 | 1 mm | 50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15583127 | 16 | 2,0 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15573127 | 16 | 1,5 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15503137 | 18 | 1,5 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15513137 | 20 | 0,75 mm | 16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15543137 | 20 | 2,0 mm | 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15533137 | 20 | 1,5 mm | 12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15553137 | 28 | 0,75 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15573137 | 28 | 1,5 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15593137 | 30 | 1,5 mm | Multi-kanal kompatibel kam | N/A | 1 enhed |
| 15503147 | 35 | 1,5 mm | 8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15513147 | 8 | 1 mm | 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15523147 | 8 | 1,5 mm | 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse | N/A | 1 enhed |
| 15583117 | N/A | N/A | UV bakke | 10 x 10 cm | 1 enhed |
| 15543127 | N/A | N/A | Gelbakke 15 x 15 cm, UV Transparent | 10 x 15 cm | 1 enhed |
| 15543147 | N/A | N/A | Erstatnings negativ elektrode, 15 cm | N/A | 1 enhed |
| 15553147 | N/A | N/A | Erstatningspositiv elektrode, 15 cm | N/A | 1 enhed |
| 15533147 | N/A | N/A | Støbedæmninger, 10 cm | N/A | 1 enhed |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer.
15523137
Leverandør
Axygen™
Leverandørnr.
HGB15201
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm |
| Type | Kam |
| Antal Wells | 20 |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Dimensioner (L x B) | N/A |