Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC kolonner Artikelnummer.: 11307531
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC kolonner
Artikelnummer. 11307531 Shop alle Thermo Scientific produkter
50 mm, 2.1 mm, Hver
Længde (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 11307531
Brand: Thermo Scientific™ 17626052130
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Opnå en fremragende kombination af hastighed og kvalitet af adskillelse ved hjælp af disse solide kernesøjler, der er optimeret til LC-MS og UHPLC-MS metoder.
Optimeret til MS-detektion, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-søjler er en fremragende kombination af hastighed og adskillelseskvalitet.
Baseret på Core Enhanced Technology, Accucore søjler giver hurtige separationer i høj opløsning —uden de forhøjede modtryk, der kræves af partikler på under μ2 m.
  • Hurtige adskillelser med fremragende opløsning og følsomhed
  • Sænk modtrykket, så UHPLC ikke er påkrævet
  • Optimeret til MS-detektion
  • Fremragende topformer
  • Fremragende kombination af hastighed og effektivitet
Bestillingsoplysninger:
Andre tilpassede kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flowhastighed 500μ L/min
Til brug med HPLC
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfærisk fast kerne
Partikelstørrelse 2.6μ m
pH 2 til 9
Porestørrelse 80Å
Overfladeareal 130 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type N/A
Stationær fase Proprietær
Produktlinje Accucore
Emballagemateriale Sfærisk, solid kerne, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
  • Thermo Scientific - Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
    Watch Dafydd Milton introduce new HPLC column technology that enables high speed, high resolution separations, with backpressures lower than those associated with UHPLC.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
  • Thermo Scientific - Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
    Watch Dafydd Milton introduce new HPLC column technology that enables high speed, high resolution separations, with backpressures lower than those associated with UHPLC.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC kolonner >