Få mere at vide
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimeret til MS-detektion, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-søjler er en fremragende kombination af hastighed og adskillelseskvalitet.
Baseret på Core Enhanced Technology, Accucore søjler giver hurtige separationer i høj opløsning —uden de forhøjede modtryk, der kræves af partikler på under μ2 m.
- Hurtige adskillelser med fremragende opløsning og følsomhed
- Sænk modtrykket, så UHPLC ikke er påkrævet
- Optimeret til MS-detektion
- Fremragende topformer
- Fremragende kombination af hastighed og effektivitet
Bestillingsoplysninger:
Andre tilpassede kolonnedimensioner er tilgængelige. Ring venligst til din lokale kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
Kolonneformat | Analytisk kolonne |
Diameter (metrisk) | 3 mm |
Til brug med | HPLC |
Længde (metrisk) | 100 mm |
Maks. Tryk | 14500 psi (1000 bar) |
Partikelform | Sfærisk fast kerne |
Partikelstørrelse | 2.6μ m |
pH | 2 til 9 |
Porestørrelse | 80Å |
Overfladeareal | 130 m² /g |
Vis mere |
Videoer
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Brochures
Product Information
Warranties
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.