Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE series ATC temperature probe
Fisher Scientific™ accumet™ AE series ATC temperature probes support the accumet AE150 pH meter for routine pH measurements at a budget-friendly price.
363.00 DKK
Spezifikation
Temperature (Metric) Operating 0°C to 100°C
Type Temperature Probe
For Use With (Equipment) 13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter
Temperature (Metric) Range 0°C to 100°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Length (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Length (Metric) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15583633
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
13-620-22
90 mm
363.00 DKK
Each
Estimated Shipment: 06-02-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
15573633
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
13-620-21
120 mm
363.00 DKK
Each
Estimated Shipment: 31-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ accumet™ AE series ATC temperature probes support the accumet AE150 pH meter for routine pH measurements at a budget-friendly price.
Product Features:
  • ATC temperature probe
  • Durable stainless steel body
  • 90mm or 120mm body length
  • 2.5mm phono plug connection
  • 1 meter cable
Serviceleistungen
6 months
Spezifikation
Spezifikation
0°C to 100°C
Temperature Probe
13-636-AE150 accumet AE150 pH Meter
0°C to 100°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt