Få mere at vide
Acetic acid, glacial, 99.7+% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050932
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Godt polært protisk opløsningsmiddel, i sin esterform fungerer det som opløsningsmiddel for blæk, maling og belægninger. Anvendes i laboratoriet som opløsningsmiddel til omkrystallisation, fremstilling af kamfer, celluloseacetat, polyvinylacetat. Det involverer Wagner-Meerwein omarrangering. Anvendes til fremstilling af mono-lithiumsalt af 5-sulfoisophthalsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molekylær formel C2H4O2
Molekylvægt (g/mol) 60.05
MDL nummer MFCD00036152
InChI nøgle QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC navn eddikesyre
SMIL CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic Acid
Navn note Glacial
pH 2.5
Smeltepunkt 16.6°C
Kogepunkt 118.1°C
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2789
Merck Index 14,55
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible in carbon disulphide.
Formel vægt 60.05
Procent renhed ≥99.9%
Tæthed 1.049 g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lugt Pungent
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3721
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acetic acid, glacial, 99.7+% (metals basis) >