Få mere at vide
Eddikesyre, istid, multikompendiel, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
15 L
Emballage:
Glasflaske
Polyspand
pvc belagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
15 L
2.5 L
500ml
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Acetic Acid |
Navn note | Glacial |
Formel vægt | 60.05 |
Grad | Multi-Compendial/USP |
Mængde | 500 mL |
Flammepunkt | 39.00°C |
Emballage | Glasflaske |
Specifik vægtfylde | 1L = 1.05kg |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eddikesyre, istid, multikompendiel, USP, J.T. Baker™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion