Få mere at vide
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Brand:  Thermo Scientific TL01210500
521.99 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24128" to get your promotional price.
Mængde 500 mL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30280962
  • 1268.20 DKK / 500ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
LC-MS
Liquid
Liquid Chromatography, Mass Spectrometry
500 mL
Solvent Mixture
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific > 500 mL