Learn More
Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic Acid, Thermo Scientific
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic Acid
Descrizione
- Reduced concentration of acetonitrile improves chromatographic performance, especially of early eluting, hydrophilic peptides.
- Pre-mixed for ease-of-use.
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination.
- Ultra filtered to ensure low levels of particulate contamination.
- Recommended solvent for use with Thermo Scientific EASY-nLC 1200 and Ultimate RSLCnano.
Specifica
Specifica
CAS | 7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8 |
Quantity | 500 mL |
Packaging | Glass Bottle |
Grade | LC-MS |
Chemical Name or Material | Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic acid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Acetonitrile, 80%, 20% Water with 0.1% Formic Acid, Thermo Scientific >
Individuate un'opportunitĂ di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto