Få mere at vide
Acetonitrile, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. p-3779939 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-05-8
Molekylær formel C2H3N
Molekylvægt (g/mol) 41.053
MDL nummer MFCD00001878
InChI nøgle WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC navn acetonitril
SMIL CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetonitrile
Smeltepunkt -46.0°C
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.7810g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 82.0°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 2°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3430 to 1.3450
Analyseprocentområde 99.5%
Rester efter fordampning 0.005% max.
Specifik vægtfylde 0.781
Lineær formel CH3CN
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formel vægt 41.05
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.