Få mere at vide
Acetonitril, til HPLC-MS
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
Acetonitril, til HPLC-MS
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | Ravgul glasflaske |
Damptryk | 97mbar at 20°C |
Viskositet | 0.36cp at 20°C |
Dampdensitet | 1.42 |
Fysisk form | Væske |
Farve | Farveløs |
Smeltepunkt | -46°C |
Kogepunkt | 81°C |
Molekylvægt (g/mol) | 41.053 |
Mængde | 1 L |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2546772 | Analysecertifikat | 04/08/2025 | A/0638/15,A/0638/17X,A/0638/17,A/0638/17Z |
2545902 | Analysecertifikat | 24/07/2025 | A/0638/15,A/0638/17X,A/0638/17,A/0638/17Z |
2542895 | Analysecertifikat | 07/07/2025 | A/0638/15,A/0638/17X,A/0638/17,A/0638/17Z |
2541432 | Analysecertifikat | 20/06/2025 | A/0638/15,A/0638/17X,A/0638/17,A/0638/17Z |
2539057 | Analysecertifikat | 24/05/2025 | A/0638/15,A/0638/17X,A/0638/17,A/0638/17Z |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acetonitril, til HPLC-MS >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion