Beskrivelse
Endogenous neurotransmitter. Acts at nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Acetylcholine chloride |
CAS | 60-31-1 |
Mængde | 50 mg |
Molekylær formel | C7H16ClNO2 |
Formel vægt | 181.66 |
Renhed | >98% |
Molekylvægt (g/mol) | 181.66 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tocris Bioscience™ Acetylcholine chloride >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion