Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine |
| Smeltepunkt | 107°C to 111°C |
| Tæthed | 1.005 |
| Kogepunkt | 346°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2713 |
| Beilstein | 120200 |
| Merck Index | 14,122 |
| Formel vægt | 179.22 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Acridine, 97% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion