Få mere at vide
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsenheder med PTFE-membran
Engangsfiltre ideelle til steril udluftning af små beholdere og som et in-line gasfilter.
Brand:  Cytiva 4003
2864.25 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17144261
  • 3015.00 DKK / Pakke med 18
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Indeholder en hydrofob PTFE-membran
  • Stort effektivt filterområde giver høje flowhastigheder, og filtre kan autoklaveres flere gange, hvilket sikrer lave omkostninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
1μ m
19,6 cm 2
1/8 tommer MNPT-forbindelse
50 mm
PTFE
Ikke steril
Polypropylen
18/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Acro™ 50 Udluftningsenheder med PTFE-membran > 1μ m, 1/8 tommer. MNPT; 18/Pk.