Få mere at vide
Aktivt kul, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Activated charcoal,NORIT* A SUPRA |
| Surhed | Passes Test |
| Smeltepunkt | 3652.0°C |
| Farve | Sort |
| Tab ved tørring | 15% max. |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 1807 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
| Formel vægt | 12 |
| Vis mere |
Udløber: 2025-12-20
Promotion on Chemicals for Use in Organic Synthesis
Take advantage of this limited-time offer. Promo code: 24129
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Aktivt kul, NORIT(R) A SUPRA, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion