Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-35-6-30
Adapter til rotorer designet til brug med Eppendorf Centrifuger
Brand: Eppendorf™ 5427727000
429.99 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Rotor F-35-6-30 holder 6 x 15/50 ml konisk eller 12 x Vacutainer™ rør
Tekniske data
Adapter med stor rotorboring | |
1 x 50 ml konisk rør | |
Rotor F-35-6-30 | |
29,5 dia. x 100 til 125 mm | |
2/Pk. |
Keglefalk | |
29.5 mm | |
Stor rotorboring | |
6 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter til Rotor F-35-6-30 > Enheden kan rumme: 6 x 50 ml; Rørtype: Conical Falcon
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion