Få mere at vide
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11760564
|
Brady™
251127 |
L x H: 200 x 250 mm |
40.80 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11730853
|
Brady™
807687 |
L x H: 315 x 315 mm | ||||||||
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Selvklæbende polyethylen ildslukker piktogrammer