Få mere at vide
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Azide (Alexa Fluor™ 488 5-carboxamido-(6-azidohexanyl), bis(triethylammoniumsalt)), 5-isomer
Artikelnummer. 10033964
0.5 mg, Hver
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Den grøn-fluorescerende Alexa Fluor™ 488-azid er reaktivt med terminale alkyner via en kobberkatalyseret klikreaktion.
Den grøn-fluorescerende Alexa Fluor™ 488-azid er reaktivt med terminale alkyner via en kobberkatalyseret klikreaktion. Ud over at være en overordentlig lysstærk og fotostabil fluorofor til brug med flowcytometri, mikroskopi og HCS, Alexa Fluor™ 488 kan også bruges som et bio-ortogonalt eller biologisk unikt hapten til brug i applikationer, der kræver signalforstærkning.
Stamkoncentrationer på 1 til 10 mM i vandfri DMSO af høj kvalitet anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Mængde 0.5 mg
Produkttype Azid
Molekylvægt (g/mol) 861,04 g/mol
Opløselighed DMF (dimethylformamid), DMSO (dimethylsulfoxid)
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys.
Kemisk reaktivitet Alkyn
Detektionsmetode Fluorescens
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Systemtype Click-iT™
Reaktiv del Amin, azid
Etiket eller farvestof Alexa Fluor™ 488
Etikettype Alexa Fluor
Farve Grøn
Produktlinje Alexa Fluor™, Molecular Probes™
Emission 519 nm
Excitation 495 nm
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Azide (Alexa Fluor™ 488 5-carboxamido-(6-azidohexanyl), bis(triethylammoniumsalt)), 5-isomer >