Få mere at vide
alpha-Methylstyrene, 99%, stab. with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Beskrivelse
α-Methylstyren (AMS ) bruges til syntese af (acrylonitril-styren-akryl copolymer)/(α -methylstyren-acrylonitril copolymer). Det bruges til fremstilling af blødgørere, harpikser og polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α -Methylstyren (AMS ) bruges til syntese af (acrylonitril-styren-akryl copolymer)/(α -methylstyren-acrylonitril copolymer). Det bruges til fremstilling af blødgørere, harpikser og polymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand.(0,1 g
/L) ved 25 C.°
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, peroxider, organometalliske forbindelser, metalliske salte.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | alpha-Methylstyrene |
Navn note | stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol |
Smeltepunkt | -23°C |
Tæthed | 0.909 |
Kogepunkt | 166°C to 169°C |
Flammepunkt | 45°C (113°F) |
Brydningsindeks | 1.538 |
Mængde | 2500 mL |
FN nummer | UN2303 |
Beilstein | 969405 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10225706 | Analysecertifikat | 17/05/2025 | L03609.AP,L03609.AE,L03609.0F |
10237605 | Analysecertifikat | 24/02/2023 | L03609.AP,L03609.AE,L03609.0F |
10187512 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | L03609.AP,L03609.AE,L03609.0F |
10149509 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | L03609.AP,L03609.AE,L03609.0F |
10170931 | Analysecertifikat | 06/12/2021 | L03609.AP,L03609.AE,L03609.0F |
Sikkerhed og håndtering
- .alpha.-Methylstyrene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: .alpha.-Methylstyrene