Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handsker
Gør det muligt for brugere at håndtere våde eller olieagtige genstande med mindre grebskraft og mere kontrol. Den patenterede Ansell Grip TechnologyTM sikrer, at belægningspolymeren ikke trænger ind i foringen under fremstillingen, hvilket reducerer sandsynligheden for kemisk lækage på huden markant.
618.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177-2600 |
---|---|
Handske manchet stil | Handske |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11766703
![]() |
Ansell
58535B110 |
11 |
618.00 DKK
6 par |
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11776703
![]() |
Ansell
58535B070 |
7 |
618.00 DKK
6 par |
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11786703
|
Ansell
58535B080 |
8 |
618.00 DKK
6 par |
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11796703
|
Ansell
58535B090 |
9 |
618.00 DKK
6 par |
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11756703
|
Ansell
58535B100 |
10 |
618.00 DKK
6 par |
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Giver fingerfærdighed med modstand mod snit, punkteringer og afskrabninger samt petrokemikalier, olier, fedtstoffer, pesticider og andre landbrugskemikalier- Kemisk resistent
- Materiale fuldbelagte nitrilhandsker
- Tykkelse: 11 mil
- Præget grebsoverflade for overlegent våd- og oliegreb
- Rød med sort belægning
- Komfortabelt design reducerer træthed
Tekniske data
FDA 21 CFR 177-2600 | |
Handske |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handsker