Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-816 Strikket Nylon Handsker med Fortix™ Nitrilskumbelægning
En ultratynd foring og belægning giver en barehåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver. Fortix™ slidbestandig skumnitrilbelægning øger sikkerheden og produktiviteten.
572.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
---|---|
Konstruktion | Sømløs strik |
Belægningsmateriale | Nitril |
Farve | Sort, Blå |
Hånd | Bestemt |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16069671
|
Ansell
11816060 |
6 |
572.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16079671
|
Ansell
11816070 |
7 |
572.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16089671
|
Ansell
11816080 |
8 |
572.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 28-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16099671
|
Ansell
11816090 |
9 |
572.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16009681
|
Ansell
11816100 |
10 |
572.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16019681
|
Ansell
11816110 |
11 |
572.00 DKK
12 par |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Ultratynd foring og belægning sikrer en barhåndsfølelse for arbejdere, der er afhængige af fingerspidsfølsomhed til præcise opgaver
- Ergonomisk design giver taktilitet for nem håndtering af små dele
- Materialer er testet af hudlæger, opløsningsmiddelfri og Oekotex certificeret for ingen skadelige stoffer
- FORTIX™ Abrasion Resistance Technology forlænger handskens levetid, samtidig med at arbejdernes sikkerhed og produktivitet forbedres
- Ingen overførsel af silikoneforureninger til metaldele før maling
Tekniske data
EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II | |
Nitril | |
Bestemt | |
Nylon, Spandex | |
Bilmontering, drift af maskiner/udstyr, metalfremstilling og transport | |
HyFlex™ 11-816 |
Sømløs strik | |
Sort, Blå | |
Nej | |
Sømløse strikhandsker | |
Strikke | |
18 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell HyFlex™ 11-816 Strikket Nylon Handsker med Fortix™ Nitrilskumbelægning