Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade Nano-SIL G/UV254
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
Partikelstørrelse | 2 til 10μ m |
Porestørrelse | 60Å |
Mængde | 25 Pk. |
Type | Aluminiumsplade |
Fluorescerende indikator | UV254 |
Porevolumen | 0.75 mL/g |
Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminiumsplade Nano-SIL G/UV254 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion