Få mere at vide
Aluminum isopropoxide, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-3212363 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
10 g, Glasflaske, 10g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-31-7
Molekylær formel C9H21AlO3
Molekylvægt (g/mol) 204.25
MDL nummer MFCD00008870
InChI nøgle SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC navn aluminium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum isopropoxide
Smeltepunkt 129.0°C to 136.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3Al
Mængde 10 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15,342
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formel vægt 204.25
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Aluminum isopropoxide, 99.99%, (trace metal basis) >