Få mere at vide
Aluminum sulfate octadecahydrate, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. p-45338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 g, Glasflaske, 500g
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-31-8
Molekylær formel Al2O12S3·18H2O
Molekylvægt (g/mol) 666.4
MDL nummer MFCD00149136
InChI nøgle AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC navn dialuminium;trisulfat;octadecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate octadecahydrate
Smeltepunkt 86.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.0 to 102% (Complexometry)
Lineær formel Al2(SO4)3·18H2O
Merck Index 15, 360
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 666.4
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Product Title
Aluminum sulfate octadecahydrate, 98+%, ACS reagent >